Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201106-1G PC201106-250MG PC201106-5G
APOSPC201106-1GEA 2410 DKK
APOSPC201106-1G APOSPC201106-250MG APOSPC201106-5G
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14697987
CAS-nummer: 126541-82-0