2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201103-100MG PC201103-250MG
APOSPC201103-100MGEA 295 DKK
APOSPC201103-100MG APOSPC201103-250MG
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Molekylvægt: 151.138 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18394036
CAS-nummer: 1261861-91-9