7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201101-100MG PC201101-250MG
APOSPC201101-100MGEA 933 DKK
APOSPC201101-100MG APOSPC201101-250MG
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one 97%
7-Chloro-5-fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15525645
CAS-nummer: 1260892-91-8