6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201091-100MG PC201091-1G PC201091-250MG
APOSPC201091-100MGEA 327 DKK
APOSPC201091-100MG APOSPC201091-1G APOSPC201091-250MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848371
CAS-nummer: 1245913-20-5