6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201082-100MG PC201082-1G PC201082-250MG
APOSPC201082-100MGEA 0 DKK
APOSPC201082-100MG APOSPC201082-1G APOSPC201082-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine
Formel: C₇H₅BrFN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24368896
CAS-nummer: 1227912-19-7