(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201081-1G PC201081-250MG
APOSPC201081-1GEA 2530 DKK
APOSPC201081-1G APOSPC201081-250MG
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606993
CAS-nummer: 1227601-75-3