2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201074-1G
PC201074-5G
APOSPC201074-1GEA
1250
DKK
APOSPC201074-1G
APOSPC201074-5G
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13194442 CAS-nummer: 1214352-00-7 |