2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201072-100MG PC201072-1G PC201072-250MG
APOSPC201072-100MGEA 889 DKK
APOSPC201072-100MG APOSPC201072-1G APOSPC201072-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185864
CAS-nummer: 1214344-58-7