5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201071-100MG PC201071-1G PC201071-250MG
APOSPC201071-100MGEA 0 DKK
APOSPC201071-100MG APOSPC201071-1G APOSPC201071-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20275098
CAS-nummer: 1214342-70-7