4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201066-1G PC201066-250MG
APOSPC201066-1GEA 2700 DKK
APOSPC201066-1G APOSPC201066-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Formel: C₆H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18251020
CAS-nummer: 1211590-24-7