6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201062-100MG PC201062-1G PC201062-250MG
APOSPC201062-100MGEA 1090 DKK
APOSPC201062-100MG APOSPC201062-1G APOSPC201062-250MG
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18261899
CAS-nummer: 1211577-99-9