Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201056-100MG PC201056-1G PC201056-250MG
APOSPC201056-100MGEA 774 DKK
APOSPC201056-100MG APOSPC201056-1G APOSPC201056-250MG
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109900
CAS-nummer: 1209248-98-5