2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201051-100MG PC201051-250MG PC201051-1G
APOSPC201051-100MGEA 818 DKK
APOSPC201051-100MG APOSPC201051-250MG APOSPC201051-1G
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847293
CAS-nummer: 1201597-22-9