2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201051-100MG
PC201051-250MG
PC201051-1G
APOSPC201051-100MGEA
818
DKK
APOSPC201051-100MG
APOSPC201051-250MG
APOSPC201051-1G
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O Molekylvægt: 156.129 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11847293 CAS-nummer: 1201597-22-9 |