Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201047-100MG PC201047-1G PC201047-250MG
APOSPC201047-100MGEA 623 DKK
APOSPC201047-100MG APOSPC201047-1G APOSPC201047-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₃
Molekylvægt: 249.034 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26391668
CAS-nummer: 1193162-18-3