3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201046-10G PC201046-1G PC201046-5G
APOSPC201046-10GEA 6150 DKK
APOSPC201046-10G APOSPC201046-1G APOSPC201046-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19443258
CAS-nummer: 1191988-29-0