6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201045-100MG PC201045-1G PC201045-250MG
APOSPC201045-100MGEA 721 DKK
APOSPC201045-100MG APOSPC201045-1G APOSPC201045-250MG
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08544167
CAS-nummer: 1191908-44-7