5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201044-100MG PC201044-1G PC201044-250MG
APOSPC201044-100MGEA 393 DKK
APOSPC201044-100MG APOSPC201044-1G APOSPC201044-250MG
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12962571
CAS-nummer: 1190319-70-0