2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201041-100MG PC201041-1G PC201041-250MG
APOSPC201041-100MGEA 907 DKK
APOSPC201041-100MG APOSPC201041-1G APOSPC201041-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀F₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226565
CAS-nummer: 1186195-01-6