4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201036-100MG PC201036-1G PC201036-250MG
APOSPC201036-100MGEA 505 DKK
APOSPC201036-100MG APOSPC201036-1G APOSPC201036-250MG
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24686232
CAS-nummer: 1158916-85-8