6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201034-1G PC201034-250MG
APOSPC201034-1GEA 5730 DKK
APOSPC201034-1G APOSPC201034-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00106773
CAS-nummer: 1156542-25-4