3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201030-100MG PC201030-1G PC201030-250MG
APOSPC201030-100MGEA 373 DKK
APOSPC201030-100MG APOSPC201030-1G APOSPC201030-250MG
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756634
CAS-nummer: 1149587-02-9