Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201028-100MG PC201028-1G PC201028-250MG
APOSPC201028-100MGEA 600 DKK
APOSPC201028-100MG APOSPC201028-1G APOSPC201028-250MG
Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95+%
Ethyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12159820
CAS-nummer: 1147107-15-0