6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201008-100MG PC201008-1G PC201008-250MG
APOSPC201008-100MGEA 806 DKK
APOSPC201008-100MG APOSPC201008-1G APOSPC201008-250MG
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₁₂H₈FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28405285
CAS-nummer: 1036762-04-5