5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201005-100MG PC201005-1G PC201005-250MG
APOSPC201005-100MGEA 610 DKK
APOSPC201005-100MG APOSPC201005-1G APOSPC201005-250MG
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₈F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19689817
CAS-nummer: 1030632-94-0