(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201004-1G PC201004-250MG PC201004-5G
APOSPC201004-1GEA 2020 DKK
APOSPC201004-1G APOSPC201004-250MG APOSPC201004-5G
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117763
CAS-nummer: 1005515-26-3