2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201002-1G PC201002-25G PC201002-5G
APOSPC201002-1GEA 330 DKK
APOSPC201002-1G APOSPC201002-25G APOSPC201002-5G
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09996954
CAS-nummer: 1003712-20-6