5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2008-1G PC2008-5G
APOSPC2008-1GEA 610 DKK
APOSPC2008-1G APOSPC2008-5G
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Formel: C₅H₅ClFN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09972183
CAS-nummer: 248255-70-1