6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200564-1G PC200564-5G
APOSPC200564-1GEA 2700 DKK
APOSPC200564-1G APOSPC200564-5G
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Formel: C₁₁H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272465
CAS-nummer: 949507-76-0