2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200563-1G PC200563-25G PC200563-5G
APOSPC200563-1GEA 328 DKK
APOSPC200563-1G APOSPC200563-25G APOSPC200563-5G
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Formel: C₉H₈BrFO₂
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425169
CAS-nummer: 343-04-4