2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200445-1G PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA 1090 DKK
APOSPC200445-1G APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Kogepunkt: 54 °C (15 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257007
CAS-nummer: 1206972-45-3