5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200419-1G PC200419-250MG PC200419-500MG
APOSPC200419-1GEA 4580 DKK
APOSPC200419-1G APOSPC200419-250MG APOSPC200419-500MG
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606321
CAS-nummer: 612498-85-8