Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200393-1G PC200393-500MG PC200393-250MG
APOSPC200393-1GEA 186 DKK
APOSPC200393-1G APOSPC200393-500MG APOSPC200393-250MG
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀FN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26127252
CAS-nummer: 918321-20-7