Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200392-1G PC200392-500MG
APOSPC200392-1GEA 6710 DKK
APOSPC200392-1G APOSPC200392-500MG
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Formel: C₁₄H₁₂FN₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909911
CAS-nummer: 606093-58-7