Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200378-1G PC200378-500MG
APOSPC200378-1GEA 5040 DKK
APOSPC200378-1G APOSPC200378-500MG
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₇S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26523306
CAS-nummer: 225517-17-9