Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200377-1G PC200377-5G
APOSPC200377-1GEA 2520 DKK
APOSPC200377-1G APOSPC200377-5G
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22423113
CAS-nummer: 80912-51-2