2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200322-1G PC200322-500MG
APOSPC200322-1GEA 1410 DKK
APOSPC200322-1G APOSPC200322-500MG
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Formel: C₈H₆Cl₂F₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18377864
CAS-nummer: 1383468-73-2