2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200207-1G
PC200207-500MG
APOSPC200207-1GEA
3540
DKK
APOSPC200207-1G
APOSPC200207-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₃NO Molekylvægt: 209.553 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09907846 CAS-nummer: 174008-48-1 |