[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200205-1G PC200205-500MG PC200205-5G
APOSPC200205-1GEA 2680 DKK
APOSPC200205-1G APOSPC200205-500MG APOSPC200205-5G
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16610729
CAS-nummer: 1227502-97-7