3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200195-10G PC200195-1G PC200195-5G
APOSPC200195-10GEA 330 DKK
APOSPC200195-10G APOSPC200195-1G APOSPC200195-5G
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375236
CAS-nummer: 936618-92-7