Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium (5-bromothiophen-2-yl)trifluoroborate
PC200194-1G PC200194-500MG PC200194-5G
APOSPC200194-1GEA 461 DKK
APOSPC200194-1G APOSPC200194-500MG APOSPC200194-5G
Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Formel: C₄H₂BBrF₃S·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015269
CAS-nummer: 1239370-98-9