Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200184-1G PC200184-500MG PC200184-5G
APOSPC200184-1GEA 1040 DKK
APOSPC200184-1G APOSPC200184-500MG APOSPC200184-5G
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₆H₅BF₃O·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09992974
CAS-nummer: 1015082-71-9