Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200160-1G PC200160-500MG PC200160-5G
APOSPC200160-1GEA 881 DKK
APOSPC200160-1G APOSPC200160-500MG APOSPC200160-5G
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Formel: C₉H₁₀BF₃NO₂·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16294523
CAS-nummer: 1644635-87-9