3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200149-25G PC200149-5G
APOSPC200149-25GEA 774 DKK
APOSPC200149-25G APOSPC200149-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091399
CAS-nummer: 406933-21-9