3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200122-1G PC200122-500MG
APOSPC200122-1GEA 1840 DKK
APOSPC200122-1G APOSPC200122-500MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
Molekylvægt: 272.994 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25479865
CAS-nummer: 1446786-38-4