(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200099-500MG PC200099-1G
APOSPC200099-500MGEA 1770 DKK
APOSPC200099-500MG APOSPC200099-1G
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol 95%
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₆H₇F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18262424
CAS-nummer: 1260659-13-9