2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200085-1G PC200085-500MG
APOSPC200085-1GEA 1820 DKK
APOSPC200085-1G APOSPC200085-500MG
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25368742
CAS-nummer: 1443290-44-5