1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200083-1G PC200083-500MG
APOSPC200083-1GEA 1820 DKK
APOSPC200083-1G APOSPC200083-500MG
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
1-(1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₀F₃N₃O
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25368740
CAS-nummer: 1443291-23-3