2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC200065-1G PC200065-250MG PC200065-5G
APOSPC200065-1GEA 907 DKK
APOSPC200065-1G APOSPC200065-250MG APOSPC200065-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoanisole
Formel: C₇H₅ClFIO
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689435
CAS-nummer: 153122-59-9