5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC200060-1G PC200060-500MG
APOSPC200060-1GEA 6710 DKK
APOSPC200060-1G APOSPC200060-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈FNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275134
CAS-nummer: 522646-43-1